Learn More
2-Bromo-3'-(trifluoromethyl)acetophenone, 98%
Codice prodotto. 15434127
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15434127 5 g 5g
11325145 1 g 1g
11315145 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15434127 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H31526.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2003-10-3 | C9H6BrF3O | 267.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2003-10-3
Formula molecolare C9H6BrF3O
Molecular Weight (g/mol) 267.05
Numero MDL MFCD03094283
InChI Key TZIYNLSEBAYCBZ-UHFFFAOYSA-N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Punto di fusione 20°C to 23°C
Punti di ebollizione 69°C to 72°C
Quantità 5 g
Sinonimo 2-bromo-1-3-trifluoromethyl phenyl ethanone, 3-trifluoromethyl phenacyl bromide, 2-bromo-3'-trifluoromethylacetophenone, 2-bromo-1-3-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 2-bromo-3'-trifluoromethyl acetophenone, 2-bromo-1-3-trifluoromethyl-phenyl-ethanone, 2-bromo-1-3-trifluoromethyl phenyl-1-ethanone, ethanone, 2-bromo-1-3-trifluoromethyl phenyl, 3-trifluoromethylphenacylbromide
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(=O)CBr
IUPAC Name 2-bromo-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
PubChem CID 2778386
Peso formulazione 267.04
Percent Purity 98%