Learn More
2-Bromo-4,4,4-trifluorobutyric acid ethyl ester, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10057889
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10057889 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10057889 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MAY00179DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-4, 4, 4-trifluorobutyric acid ethyl ester
CAS 367-33-9
Intervallo percentuale saggio 97+%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C6H8BrF3O2
Quantità 1 g
Sinonimo 2-bromo-4,4,4-trifluorobutyric acid ethyl ester, ethyl 2-bromo-4,4,4-trifluorobutyrate, ethyl 2-bromo-4,4,4-trifluoro-butanoate, butanoic acid,2-bromo-4,4,4-trifluoro-, ethyl ester
InChI Key POVYUFTVLGOXEE-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C(CC(F)(F)F)Br
IUPAC Name ethyl 2-bromo-4,4,4-trifluorobutanoate
Molecular Weight (g/mol) 249.027
PubChem CID 45594306
Peso formulazione 249.03
Percent Purity 97%