Learn More
Alfa Aesar™ 2-Bromo-4,5-difluorobenzoic acid, 97%
Codice prodotto. 15436888
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 15436888
Marca: Alfa Aesar™ H60418.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 64695-84-7
Formula molecolare C7H3BrF2O2
Molecular Weight (g/mol) 237
Numero MDL MFCD04973422
InChI Key DGCBGBZYTNTZJH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2782789
IUPAC Name 2-bromo-4,5-difluorobenzoic acid
SMILES C1=C(C(=CC(=C1F)F)Br)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-4,5-difluorobenzoic acid
Punto di fusione 118°C to 122°C
Quantità 25 g
Sinonimo 2-bromo-4,5-difluorobenzoicacid, 2-bromo-4,5-difluoro-benzoic acid, benzoic acid, 2-bromo-4,5-difluoro, pubchem4991, acmc-209nnq, ksc495k3l, benzoic acid,2-bromo-4,5-difluoro, 2-bromo-4,5-difluorobenzoic acid, 2-bromanyl-4,5-bis fluoranyl benzoic acid
Peso formulazione 237
Percent Purity 97%