Learn More
2-Bromo-4,5-dimethoxybenzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 10193064 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Encompass
Change view
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Imballaggio Unit Size
10193064 1 g Bottiglia in vetro 1g
10294594 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10193064 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 395090010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Chemical Identifiers
CAS 6286-46-0
Formula molecolare C9H9BrO4
Molecular Weight (g/mol) 261.07
Numero MDL MFCD00017542
InChI Key HWFCHCRFQWEFMU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-bromoveratric acid, benzoic acid, 2-bromo-4,5-dimethoxy, 2-bromo-4,5-dimethoxybenzoicacid, 6-bromo-3,4-dimethoxybenzoic acid, 6-bromveratrumsaure, acmc-1b7v8, ksc496e4l, rarechem al be 0015, timtec-bb sbb037916
PubChem CID 222963
IUPAC Name 2-bromo-4,5-dimethoxybenzoic acid
SMILES COC1=CC(Br)=C(C=C1OC)C(O)=O
Specifications
Materiale o nome chimico 2-Bromo-4, 5-dimethoxybenzoic acid
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 188°C to 190°C
Colore Cream to White or Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3O)2C6H2(Br)CO2H
Quantità 1 g
Peso formulazione 261.07
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Bromo-4,5-dimethoxybenzoic acid
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.