Learn More
2-Bromo-4,5-dimethoxybenzyl alcohol, 98%
Codice prodotto. 10041721 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10041721 25 g Bottiglia in vetro 25g
10534331 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10041721 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 342210250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 54370-00-2 | C9H11BrO3 | 247.088 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 54370-00-2
Formula molecolare C9H11BrO3
Molecular Weight (g/mol) 247.088
Numero MDL MFCD02093896
InChI Key SDZSRNYOXRHPHZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-4,5-dimethoxyphenyl methanol, 2-bromo-4,5-dimethoxybenzyl alcohol, benzenemethanol, 2-bromo-4,5-dimethoxy, 2-bromo-4,5-dimethoxyphenyl methan-1-ol, phenylmethanol, 2-bromo-4,5-dimethoxy, 2-bromo-4,5-dimethoxy-phenyl-methanol, 2-bromo-4,5-dimethoxyphenyl methanol #, 2-bromanyl-4,5-dimethoxy-phenyl methanol
PubChem CID 618887
IUPAC Name (2-bromo-4,5-dimethoxyphenyl)methanol
SMILES COC1=C(C=C(C(=C1)CO)Br)OC
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-4,5-dimethoxybenzyl alcohol
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 95.0°C to 100.0°C
Colore Pink-Purple to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water., insoluble in hexane, soluble in acetone, chloroform, dichloromethane, e, hylacetate, methanol, toluene
Peso formulazione 247.09
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Bromo-4,5-dimethoxybenzyl alcohol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.