Learn More
2-Bromo-4-aminobenzoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30336809
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30336809 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30336809 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB679450250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-4-aminobenzoic Acid
CAS 2486-52-4
Formula molecolare C7 H6 Br N O2
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C7H6BrNO2/c8-6-3-4(9)1-2-5(6)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11)
SMILES Nc1ccc(C(=O)O)c(Br)c1
IUPAC Name 4-amino-2-bromobenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 216.03
Peso formulazione 214.9582