Learn More
2-Bromo-4-aminobenzoic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Bromo-4-aminobenzoic Acid |
| CAS | 2486-52-4 |
| Formula molecolare | C7 H6 Br N O2 |
| Quantità | 50 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H6BrNO2/c8-6-3-4(9)1-2-5(6)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11) |
| SMILES | Nc1ccc(C(=O)O)c(Br)c1 |
| IUPAC Name | 4-amino-2-bromobenzoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 216.03 |
| Peso formulazione | 214.9582 |