Learn More
2-Bromo-4-chloro-1-iodobenzene, 98%
Codice prodotto. 11411030
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11411030 5 g 5g
11401030 1 g 1g
11421030 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11411030 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B25409.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 31928-44-6 | C6H3BrClI | 317.348 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 31928-44-6
Formula molecolare C6H3BrClI
Molecular Weight (g/mol) 317.348
Numero MDL MFCD00672944
InChI Key CXHXFDQEFKFYQJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-4-chloroiodobenzene, benzene, 2-bromo-4-chloro-1-iodo, acmc-209hpo, ksc494q6f, 1-iodo-2-bromo-4-chlorobenzene, 2-bromo-1-iodo-4-chlorobenzene
PubChem CID 13741326
IUPAC Name 2-bromo-4-chloro-1-iodobenzene
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Br)I
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-4-chloro-1-iodobenzene
Quantità 5 g
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 317.36
Percent Purity 98%