Learn More
2-Bromo-4-chloro-1-iodobenzene, 98%
Codice prodotto. 13551630 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
13551630 25 g Bottiglia in vetro 25g
13531630 1 g Bottiglia in vetro 1g
13541630 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 13551630 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 448760250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-01-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 31928-44-6 | C6H3BrClI | 317.36 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 31928-44-6
Formula molecolare C6H3BrClI
Molecular Weight (g/mol) 317.36
InChI Key CXHXFDQEFKFYQJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-4-chloroiodobenzene, benzene, 2-bromo-4-chloro-1-iodo, acmc-209hpo, ksc494q6f, 1-iodo-2-bromo-4-chlorobenzene, 2-bromo-1-iodo-4-chlorobenzene
PubChem CID 13741326
IUPAC Name 2-bromo-4-chloro-1-iodobenzene
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Br)I
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-4-chloro-1-iodobenzene
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare BrC6H3(Cl)I
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 317.36
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Bromo-4-chloro-1-iodobenzene