Learn More
2-Bromo-4-chloroaniline, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10278803 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10278803 1 g Bottiglia in vetro 1g
10065153 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10278803 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 393470010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 873-38-1
Formula molecolare C6H5BrClN
Molecular Weight (g/mol) 206.47
Numero MDL MFCD00041313
InChI Key SYTBIFURTZACKR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzenamine, 2-bromo-4-chloro, 1-amino-2-bromo-4-chlorobenzene, 2-bromo-4-chloro-phenylamine, 2-bromo-4-chloro aniline, 2-bromo-4-chlorophenylamine, pubchem3576, acmc-1bkdm, 2-bromo-4-chloro-aniline, 4-chloro-2-bromoaniline, 2-bromo-4-chloroaniline
PubChem CID 70110
IUPAC Name 2-bromo-4-chloroaniline
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Br)N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-4-chloroaniline
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 64°C to 68°C
Colore Brown
Punti di ebollizione 127°C (20.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare ClC6H3(Br)NH2
Quantità 1 g
Peso formulazione 206.47
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Bromo-4-chloroaniline
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.