Learn More
2-Bromo-4-chloroaniline, 98%
Codice prodotto. 11326666
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11326666 25 g 25g
11316666 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11326666 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L03808.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 873-38-1 | C6H5BrClN | 206.467 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 873-38-1
Formula molecolare C6H5BrClN
Molecular Weight (g/mol) 206.467
Numero MDL MFCD00041313
InChI Key SYTBIFURTZACKR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzenamine, 2-bromo-4-chloro, 1-amino-2-bromo-4-chlorobenzene, 2-bromo-4-chloro-phenylamine, 2-bromo-4-chloro aniline, 2-bromo-4-chlorophenylamine, pubchem3576, acmc-1bkdm, 2-bromo-4-chloro-aniline, 4-chloro-2-bromoaniline, 2-bromo-4-chloroaniline
PubChem CID 70110
IUPAC Name 2-bromo-4-chloroaniline
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Br)N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-4-chloroaniline
Punto di fusione 63°C to 68°C
Punti di ebollizione 127°C (20 mmHg)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Numero UN UN2811
Beilstein 2802563
Peso formulazione 206.47
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder