Learn More
2-Bromo-4-chloroanisole, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10762833 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10762833 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10191042 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10762833 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 366560250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 60633-25-2
Formula molecolare C7H6BrClO
Molecular Weight (g/mol) 221.48
Numero MDL MFCD00079705
InChI Key YJEMGEBDXDPBSP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-4-chloroanisole, 2-bromo-4-chloro-1-methoxy-benzene, benzene, 2-bromo-4-chloro-1-methoxy, 4-chloro-2-bromoanisole, pubchem2629, 2-bromo4-chloroanisole, 4-chloro-2-bromanisole, 2-bromo-4-chloro anisole, acmc-1b9j6, ksc490k3r
PubChem CID 521935
IUPAC Name 2-bromo-4-chloro-1-methoxybenzene
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)Cl)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-4-chloroanisole
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.6250g/mL
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare BrC6H3(Cl)OCH3
Indice di rifrazione 1.5850 to 1.5870 (20°C, 589nm)
Quantità 25 mL
Gravità specifica 1.625
Peso formulazione 221.48
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Bromo-4-chloroanisole