Learn More
2-Bromo-4-chloroanisole, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Bromo-4-chloroanisole |
| CAS | 60633-25-2 |
| Formula molecolare | C7H6BrClO |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | 1-Bromo-5-chloro-2-methoxybenzene, 2-Bromo-4-chloro-1-methoxybenzene, 4-Chloro-2-bromoanisole |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H6BrClO/c1-10-7-3-2-5(9)4-6(7)8/h2-4H,1H3 |
| SMILES | ClC1=CC(Br)=C(OC)C=C1 |
| IUPAC Name | 2-bromo-4-chloro-1-methoxybenzene |
| Molecular Weight (g/mol) | 221.48 |
| Peso formulazione | 219.93 |