Learn More
2-Bromo-4-fluoro-1-nitrobenzene, 98%
Codice prodotto. 15428018
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15428018 25 g 25g
15418018 5 g 5g
15438018 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15428018 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H61466.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 700-36-7 | C6H3BrFNO2 | 219.997 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 700-36-7
Formula molecolare C6H3BrFNO2
Molecular Weight (g/mol) 219.997
Numero MDL MFCD00792441
InChI Key VGYVBEJDXIPSDL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-4-fluoronitrobenzene, 1-bromo-5-fluoro-2-nitrobenzene, 3-bromo-1-fluoro-4-nitrobenzene, 4-fluoro-2-bromonitrobenzene, benzene, 2-bromo-4-fluoro-1-nitro, 4-fluoro-2-bromo nitrobenzene, 2-bromo-4-fluoro-1-nitro-benzene, zlchem 479, pubchem4277, acmc-1bkfy
PubChem CID 2756993
IUPAC Name 2-bromo-4-fluoro-1-nitrobenzene
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)Br)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-4-fluoro-1-nitrobenzene
Punto di fusione 41°C to 45°C
Colore Green to Yellow
Quantità 25 g
Peso formulazione 220
Percent Purity 98%
Forma fisica Solid