Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Bromo-4'-fluoroacetophenone |
| CAS min. % | 98.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 46.0°C to 49.0°C |
| Colore | Gray to White |
| Punti di ebollizione | 150.0°C (12.0 mmHg) |
| Punto d'infiammabilità | >110°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 96% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 2-Bromo-4''-fluoroacetophenone
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Bromo-1-(4-fluorophenyl)ethan-1-one