Learn More
2'-Bromo-4'-fluoroacetophenone, 98%
Codice prodotto. 11344236
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11344236 1 g 1g
11354236 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11344236 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L19320.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1006-39-9 | C8H6BrFO | 217.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1006-39-9
Formula molecolare C8H6BrFO
Molecular Weight (g/mol) 217.04
Numero MDL MFCD00077464
InChI Key RCXFSBRMWBFWMH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2'-bromo-4'-fluoroacetophenone, 1-2-bromo-4-fluorophenyl ethanone, 1-acetyl-2-bromo-4-fluorobenzene, 1-2-bromo-4-fluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2-bromo-4-fluorophenyl, 1-2-bromo-4-fluoro-phenyl ethanone, pubchem8533, acmc-2097rj, ksc499c4r, timtec-bb sbb006561
PubChem CID 2736304
IUPAC Name 1-(2-bromo-4-fluorophenyl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=C(Br)C=C(F)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2'-Bromo-4'-fluoroacetophenone
Punti di ebollizione 150°C (12 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.549
Quantità 1 g
Beilstein 2249797
Peso formulazione 217.04
Percent Purity 98%