Learn More
2-Bromo-4’-fluoroacetophenone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Bromo-4'-fluoroacetophenone |
| CAS | 403-29-2 |
| Formula molecolare | C8 H6 Br F O |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | alpha-Bromo-4'-fluoroacetophenone, alpha-Bromo-p-fluoroacetophenone, 1-(4-Fluorophenyl)-2-bromoethanone, 2-Bromo-1-(4-fluorophenyl)-1-ethanone, 2-Bromo-1-(4-fluorophenyl)ethanone, 2-Bromo-4'-fluoroacetophenone, 2-Bromo-p-fluoroacetophenone, 4-Fluorophenacyl Bromide, 4'-Fluoro-2-bromoacetophenone, 4'-Fluoro-alpha-bromoacetophenone, Bromomethyl 4-Fluorophenyl Ketoxime, NSC 88343, p-Fluoro-alpha-bromoacetophenone, p-Fluorophenacyl Bromide |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H6BrFO/c9-5-8(11)6-1-3-7(10)4-2-6/h1-4H,5H2 |
| SMILES | Fc1ccc(cc1)C(=O)CBr |
| IUPAC Name | 2-bromo-1-(4-fluorophenyl)ethanone |
| Molecular Weight (g/mol) | 217.035 |
| Peso formulazione | 215.959 |