Learn More
2-Bromo-4-fluoroacetophenone, TRC
Codice prodotto. 30342816
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30342816 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30342816 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB6843752.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-4-fluoroacetophenone
CAS 1006-39-9
Formula molecolare C8H6BrFO
Quantità 2.5 g
Sinonimo 1-(2-Bromo-4-fluorophenyl)ethanone, 2'-Bromo-4'-fluoroacetophenone
InChI Formula InChI=1S/C8H6BrFO/c1-5(11)7-3-2-6(10)4-8(7)9/h2-4H,1H3
SMILES CC(=O)c1ccc(F)cc1Br
IUPAC Name 1-(2-bromo-4-fluorophenyl)ethanone
Molecular Weight (g/mol) 217.04
Peso formulazione 215.9586