Learn More
2-Bromo-4-fluoroaniline, 98%
Codice prodotto. 11489293
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11489293 5 g 5g
11499293 25 g 25g
11409303 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11489293 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11751.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1003-98-1 | C6H5BrFN | 190.015 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1003-98-1
Formula molecolare C6H5BrFN
Molecular Weight (g/mol) 190.015
Numero MDL MFCD00042462
InChI Key YLMFXCIATJJKQL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-4-fluorobenzenamine, 4-fluoro-2-bromoaniline, 2-bromo-4-fluoro-aniline, benzenamine, 2-bromo-4-fluoro, 2-bromo-4-fluoro-phenylamine, 2-bromo-4-fluoro aniline, 2-bromo-4-fluorophenylamine, 2-brom-4-fluoranilin, bromofluoroaniline1, pubchem2918
PubChem CID 242873
IUPAC Name 2-bromo-4-fluoroaniline
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)Br)N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-4-fluoroaniline
Densità 1.67
Punti di ebollizione 221°C
Punto d'infiammabilità 104°C (219°F)
Indice di rifrazione 1.583
Quantità 5 g
Numero UN UN2810
Beilstein 2802562
Peso formulazione 190.01
Percent Purity 98%