Learn More
2-Bromo-4-fluoroanisole, 98%
Codice prodotto. 11458873
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11458873 10 g 10g
11468873 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11458873 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11040.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 452-08-4 | C7H6BrFO | 205.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 452-08-4
Formula molecolare C7H6BrFO
Molecular Weight (g/mol) 205.03
Numero MDL MFCD00012014
InChI Key JIQXVIJARQLCOY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-4-fluoroanisole, benzene, 2-bromo-4-fluoro-1-methoxy, 2-bromo-4-fluoro anisole, 1-bromo-3-fluoro-6-methoxybenzene, 2-bromo-4-fluoro-methoxybenzene, 2-bromo-4-fluoro-1-methoxy-benzene, 1-bromo-5-fluoro-2-methoxybenzene, attercop-chm at106665, pubchem1972, 2-bromo-4-fluoroanisol
PubChem CID 136292
IUPAC Name 2-bromo-4-fluoro-1-methoxybenzene
SMILES COC1=CC=C(F)C=C1Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-4-fluoroanisole
Densità 1.581
Punti di ebollizione 88°C to 89°C (1 mmHg)
Punto d'infiammabilità 98°C (208°F)
Indice di rifrazione 1.545
Quantità 10 g
Beilstein 2358880
Peso formulazione 205.03
Percent Purity 98%