Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Bromo-4-fluorophenol |
| Nota nome | 98% |
| CAS | 496-69-5 |
| CAS min. % | 97.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 42°C to 46°C |
| Colore | Brown |
| Densità | 1.744g/mL |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98% |
| Vedi altri risultati |