Learn More
2-Bromo-4'-hydroxyacetophenone, TRC
Codice prodotto. 30337225
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30337225 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30337225 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB6844505G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-4'-hydroxyacetophenone
CAS 2491-38-5
Formula molecolare C8 H7 Br O2
Quantità 5 g
Sinonimo Ethanone, 2-bromo-1-(4-hydroxyphenyl)-, Acetophenone, 2-bromo-4'-hydroxy- (6CI,7CI,8CI), 2-Bromo-1-(4-hydroxyphenyl)ethanone, 1-(4-Hydroxyphenyl)-2-bromoethanone, 2-Bromo-1-(4-hydroxyphenyl)ethan-1-one, 2-Bromo-4'-hydroxyacetophenone, 4-Hydroxyphenacyl bromide, 4'-Hydroxy-2-bromoacetophenone, Busan 1130, Busan 90, Butrol 1130, p-Hydroxyphenacyl bromide, α-Bromo-4'-hydroxyacetophenone, α-Bromo-p-hydroxyacetophenone, ω-Bromo-p-hydroxyacetophenone
InChI Formula InChI=1S/C8H7BrO2/c9-5-8(11)6-1-3-7(10)4-2-6/h1-4,10H,5H2
SMILES Oc1ccc(cc1)C(=O)CBr
IUPAC Name 2-bromo-1-(4-hydroxyphenyl)ethanone
Molecular Weight (g/mol) 215.04
Peso formulazione 213.9629