Learn More
2-Bromo-4-isopropylaniline, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Bromo-4-isopropylaniline |
| CAS | 51605-97-1 |
| Formula molecolare | C9H12BrN |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | 2-Bromo-4-isopropylbenzenamine, 2-Bromo-4-isopropylphenylamine, 4-Isopropyl-2-bromoaniline |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H12BrN/c1-6(2)7-3-4-9(11)8(10)5-7/h3-6H,11H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)c1ccc(N)c(Br)c1 |
| IUPAC Name | 2-bromo-4-propan-2-ylaniline |
| Molecular Weight (g/mol) | 214.1 |
| Peso formulazione | 213.0153 |