Learn More
2-Bromo-4'-methoxyacetophenone, 98%
Codice prodotto. 11445443
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11445443 100 g 100g
11425443 5 g 5g
11435443 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11445443 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13415.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2632-13-5 | C9H9BrO2 | 229.07 g/mol
2-Bromo-4'-methoxyacetophenone, is used as a cell-permeable, covalent and potent protein tyrosine phosphatase inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-Bromo-4′-methoxyacetophenone, is used as a cell-permeable, covalent and potent protein tyrosine phosphatase inhibitor.
Solubility
It is soluble in DMSO, water (partly miscible), most organic solvents, and methanol.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Recommended storage temperature: 2 - 8°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2632-13-5
Formula molecolare C9H9BrO2
Molecular Weight (g/mol) 229.07
Numero MDL MFCD00000201
InChI Key XQJAHBHCLXUGEP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-4'-methoxyacetophenone, 2-bromo-1-4-methoxyphenyl ethanone, ethanone, 2-bromo-1-4-methoxyphenyl, p-methoxyphenacyl bromide, 4'-methoxyphenacyl bromide, 2-bromo-1-4-methoxyphenyl ethan-1-one, 4-methoxyphenacyl bromide, bromomethyl 4-methoxyphenyl ketone, alpha-bromo-4-methoxyacetophenone, 2-bromo-4-methoxyacetophenone
PubChem CID 4965
IUPAC Name 2-bromo-1-(4-methoxyphenyl)ethanone
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(=O)CBr
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-4'-methoxyacetophenone
Punto di fusione 68°C to 72°C
Odore Irritating
Quantità 100 g
Numero UN UN3261
Beilstein 743112
Informazioni di solubilità It is soluble in DMSO,water (partly miscible),most organic solvents,and methanol.
Peso formulazione 229.08
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Bromo-4'-methoxyacetophenone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Bromo-4'-methoxyacetophenone