Learn More
2-Bromo-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10446472
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10446472 1 g Amber Glass Bottle 1g
10533052 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10446472 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO00751DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identificatori chimici
CAS 40003-41-6
Formula molecolare C5H4BrNO2S
Molecular Weight (g/mol) 222.056
Numero MDL MFCD03822128
InChI Key HMSQZHBSTZZNGI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-4-methylthiazole-5-carboxylic acid, 2-bromo-4-methyl-thiazole-5-carboxylic acid, 2-bromo-4-methylthiazol-5-carboxylic acid, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-bromo-4-methyl, maybridge3_004237, pubchem23205, acmc-209x4s, 2-bromo-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid, 2-bromo-4-methyl-5-thiazole carboxylic acid
PubChem CID 2824058
IUPAC Name 2-bromo-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
SMILES CC1=C(SC(=N1)Br)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-4-methyl-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
CAS min. % 90.0
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 222.06
Percent Purity 90%