Learn More
2-Bromo-4’-methylacetophenone-d3, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Bromo-4'-methylacetophenone-d3 |
| CAS | 959605-55-1 |
| Formula molecolare | C9 2H3 H6 Br O |
| Quantità | 10 mg |
| Sinonimo | 4-Methylphenacyl-d3 Bromide, 2-Bromo-1-(4-methylphenyl)ethanone-d3, Bromomethyl p-Tolyl Ketone-d3, NSC 63192-d3 |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H9BrO/c1-7-2-4-8(5-3-7)9(11)6-10/h2-5H,6H2,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])c1ccc(cc1)C(=O)CBr |
| IUPAC Name | 2-bromo-1-[4-(trideuteriomethyl)phenyl]ethanone |
| Molecular Weight (g/mol) | 216.09 |
| Peso formulazione | 215.003 |