Learn More
2-Bromo-4-methylbenzoic acid, 97%
Codice prodotto. 15476878
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15476878 5 g 5g
15466878 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15476878 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H60413.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7697-27-0 | C8H7BrO2 | 215.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7697-27-0
Formula molecolare C8H7BrO2
Molecular Weight (g/mol) 215.05
Numero MDL MFCD00045797
InChI Key ZZYYOHPHSYCHQG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methyl-2-bromobenzoic acid, 2-bromo-p-toluic acid, 2-bromo-4-methyl-benzoic acid, benzoic acid, 2-bromo-4-methyl, 2-bromo-4-methyl benzoic acid, zlchem 427, pubchem4719, 3-bromo-4-carboxytoluene, acmc-1bbb4, 2-bromo-4-methylbenzoicacid
PubChem CID 226292
IUPAC Name 2-bromo-4-methylbenzoic acid
SMILES CC1=CC=C(C(O)=O)C(Br)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-4-methylbenzoic acid
Punto di fusione 143°C to 147°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 215.05
Percent Purity 97%