Learn More
2-Bromo-4-methylphenol, 97%
Codice prodotto. 11410297
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11410297 5 g 5g
11420297 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11410297 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B21701.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 6627-55-0 | C7H7BrO | 187.036 g/mol
It is applied as a compound responsible for iodine off-flavor in wines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is applied as a compound responsible for iodine off-flavor in wines.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6627-55-0
Formula molecolare C7H7BrO
Molecular Weight (g/mol) 187.036
Numero MDL MFCD00002151
InChI Key MTIDYGLTAOZOGU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-p-cresol, phenol, 2-bromo-4-methyl, 3-bromo-4-hydroxytoluene, 2-bromo-4-methyl-phenol, p-cresol, 2-bromo, pubchem4096, acmc-209nul, 4-06-00-02143 beilstein handbook reference, ksc494c6f
PubChem CID 23109
IUPAC Name 2-bromo-4-methylphenol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)O)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-4-methylphenol
Punto di fusione 16°C
Densità 1.547
Punti di ebollizione 213°C to 214°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Odore Phenol-like
Indice di rifrazione 1.578
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water.
Peso formulazione 187.04
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Bromo-4-methylpheno
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Bromo-p-cresol