Learn More
2-Bromo-4-methylphenol, TRC
Codice prodotto. 30347918
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30347918 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30347918 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB68610525G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-4-methylphenol
CAS 6627-55-0
Formula molecolare C7 H7 Br O
Quantità 25 g
Sinonimo p-Cresol, 2-bromo- (6CI,7CI,8CI), 2-Bromo-4-methylphenol, 2-Bromo-4-cresol, 2-Bromo-p-cresol, 3-Bromo-4-hydroxytoluene, NSC 60115
InChI Formula InChI=1S/C7H7BrO/c1-5-2-3-7(9)6(8)4-5/h2-4,9H,1H3
SMILES Cc1ccc(O)c(Br)c1
IUPAC Name 2-bromo-4-methylphenol
Molecular Weight (g/mol) 187.03
Peso formulazione 185.968