Learn More
2-Bromo-4-methylphenol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Bromo-4-methylphenol |
| CAS | 6627-55-0 |
| Formula molecolare | C7 H7 Br O |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | p-Cresol, 2-bromo- (6CI,7CI,8CI), 2-Bromo-4-methylphenol, 2-Bromo-4-cresol, 2-Bromo-p-cresol, 3-Bromo-4-hydroxytoluene, NSC 60115 |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H7BrO/c1-5-2-3-7(9)6(8)4-5/h2-4,9H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(O)c(Br)c1 |
| IUPAC Name | 2-bromo-4-methylphenol |
| Molecular Weight (g/mol) | 187.03 |
| Peso formulazione | 185.968 |