Learn More
2-Bromo-4-methylpyridine, 96%
Codice prodotto. 11400798
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11400798 1 g 1g
11410798 5 g 5g
11420798 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11400798 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B25253.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 4926-28-7 | C6H6BrN | 172.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4926-28-7
Formula molecolare C6H6BrN
Molecular Weight (g/mol) 172.03
Numero MDL MFCD00082590
InChI Key LSZMVESSGLHDJE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-4-picoline, 2-bromo-4-methyl-pyridine, 4-methyl-2-bromopyridine, pyridine, 2-bromo-4-methyl, 2 bromo-4-methyl pyridine, 2-bromo-4-methyl pyridine, pubchem1184, acmc-209kfi, 2-bromo4-methylpyridine
PubChem CID 2734087
IUPAC Name 2-bromo-4-methylpyridine
SMILES CC1=CC=NC(Br)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-4-methylpyridine
Densità 1.545
Punti di ebollizione 87°C (10 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.563
Quantità 1 g
Beilstein 107331
Peso formulazione 172.03
Percent Purity 96%