Learn More
2-Bromo-4-nitro-1-(trifluoromethoxy)benzene, 98%
Codice prodotto. 11346559
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11346559 5 g 5g
11336559 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11346559 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H26173.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 200958-40-3 | C7H3BrF3NO3 | 286.00 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 200958-40-3
Formula molecolare C7H3BrF3NO3
Molecular Weight (g/mol) 286.00
Numero MDL MFCD04973758
InChI Key LVTAFGFYMLODQP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24721641
IUPAC Name 2-bromo-4-nitro-1-(trifluoromethoxy)benzene
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC(Br)=C(OC(F)(F)F)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-4-nitro-1-(trifluoromethoxy)benzene
Indice di rifrazione 1.508
Quantità 5 g
Sinonimo 2-bromo-4-nitro-1-trifluoromethoxy benzene, 2-bromo-4-nitro trifluoromethoxy benzene, benzene, 2-bromo-4-nitro-1-trifluoromethoxy, acmc-20ahjp, ksc496o8t, 2-bromo-4-nitro trifluomethoxy benzene, benzene,2-bromo-4-nitro-1-trifluoromethoxy, 2-bromanyl-4-nitro-1-trifluoromethyloxy benzene
Peso formulazione 286
Percent Purity 98%