Learn More
2-Bromo-4'-nitroacetophenone, 95%
Codice prodotto. 10677441 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10677441 10 g Bottiglia in vetro 10g
10147943 50 g Bottiglia in vetro 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10677441 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 305480100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 99-81-0 | C8H6BrNO3 | 244.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 99-81-0
Formula molecolare C8H6BrNO3
Molecular Weight (g/mol) 244.04
Numero MDL MFCD00007356
InChI Key MBUPVGIGAMCMBT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-4'-nitroacetophenone, 2-bromo-1-4-nitrophenyl ethanone, 4-nitrophenacyl bromide, p-nitrophenacyl bromide, 2-bromo-1-4-nitrophenyl ethan-1-one, alpha-bromo-p-nitroacetophenone, ethanone, 2-bromo-1-4-nitrophenyl, 4'-nitrophenacyl bromide, alpha-bromo-4-nitroacetophenone, 2-bromo-4-nitroacetophenone
PubChem CID 66840
IUPAC Name 2-bromo-1-(4-nitrophenyl)ethanone
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)CBr)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-4′-nitroacetophenone
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 94°C to 100°C
Colore Yellow to Orange
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare O2NC6H4COCH2Br
Quantità 10 g
Peso formulazione 244.04
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystalline Powder