Learn More
2-Bromo-4'-nitroacetophenone, 95%
Codice prodotto. 11478316
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11478316 50 g 50g
11468316 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11478316 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15374.18
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 99-81-0 | C8H6BrNO3 | 244.044 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 99-81-0
Formula molecolare C8H6BrNO3
Molecular Weight (g/mol) 244.044
Numero MDL MFCD00007356
InChI Key MBUPVGIGAMCMBT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-4'-nitroacetophenone, 2-bromo-1-4-nitrophenyl ethanone, 4-nitrophenacyl bromide, p-nitrophenacyl bromide, 2-bromo-1-4-nitrophenyl ethan-1-one, alpha-bromo-p-nitroacetophenone, ethanone, 2-bromo-1-4-nitrophenyl, 4'-nitrophenacyl bromide, alpha-bromo-4-nitroacetophenone, 2-bromo-4-nitroacetophenone
PubChem CID 66840
IUPAC Name 2-bromo-1-(4-nitrophenyl)ethanone
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)CBr)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-4'-nitroacetophenone
Punto di fusione 95°C to 98°C
Quantità 50 g
Numero UN UN1759
Beilstein 393567
Peso formulazione 244.05
Percent Purity 95%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Nitrophenacyl bromide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Nitrophenacyl bromide