Learn More
2-Bromo-4-nitrotoluene, 98%
Codice prodotto. 11492647
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11492647 25 g 25g
11402657 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11492647 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14865.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7745-93-9 | C7H6BrNO2 | 216.034 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7745-93-9
Formula molecolare C7H6BrNO2
Molecular Weight (g/mol) 216.034
Numero MDL MFCD00007195
InChI Key XFZFJQHXWJIBQV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-4-nitrotoluene, benzene, 2-bromo-1-methyl-4-nitro, 3-bromo-4-methylnitrobenzene, toluene, 2-bromo-4-nitro, 3-bromo-4-methyl nitrobenzene, 1-bromo-2-methyl-5-nitrobenzene, 2-bromo-1-methyl-4-nitro-benzene, pubchem3822, 2-bromo-4nitrotoluene, 2-bromo4-nitrotoluene
PubChem CID 82189
IUPAC Name 2-bromo-1-methyl-4-nitrobenzene
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-4-nitrotoluene
Punto di fusione 74°C to 78°C
Quantità 25 g
Beilstein 1941232
Peso formulazione 216.04
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Bromo-4-nitrotoluene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Bromo-4-nitrotoluene