Learn More
2-Bromo-4'-phenylacetophenone, 98%
Codice prodotto. 10123720 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10123720 25 g Bottiglia in vetro 25g
10098561 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10123720 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 146350250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 135-73-9 | C14H11BrO | 275.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 135-73-9
Formula molecolare C14H11BrO
Molecular Weight (g/mol) 275.13
Numero MDL MFCD00000202
InChI Key KGHGZRVXCKCJGX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-4'-phenylacetophenone, 4-phenylphenacyl bromide, p-bromoacetylbiphenyl, p-phenylphenacyl bromide, bromomethyl p-biphenylyl ketone, ethanone, 1-1,1'-biphenyl-4-yl-2-bromo, 2-bromo-1-4-phenylphenyl ethan-1-one, acetophenone, 2-bromo-4'-phenyl, alpha-bromo-p-phenylacetophenone, omega-bromo-4-phenylacetophenone
PubChem CID 67282
IUPAC Name 2-bromo-1-(4-phenylphenyl)ethanone
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)CBr
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-4'-phenylacetophenone
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 123°C to 127°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5C6H4COCH2Br
Quantità 25 g
Beilstein 07, III, 2137
Peso formulazione 275.13
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Bromo-4'-phenylacetophenone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.