Learn More
2-Bromo-4-picoline, TRC
Codice prodotto. 30332587
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30332587 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30332587 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB68557550G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-4-picoline
CAS 4926-28-7
Formula molecolare C6H6BrN
Quantità 50 g
Sinonimo 4-Methyl-2-bromopyridine, 2-Bromo-4-methylpyridine
InChI Formula InChI=1S/C6H6BrN/c1-5-2-3-8-6(7)4-5/h2-4H,1H3
SMILES Cc1ccnc(Br)c1
IUPAC Name 2-bromo-4-methylpyridine
Molecular Weight (g/mol) 172.02
Peso formulazione 170.9684