Learn More
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)aniline, 97%
Codice prodotto. 11408447
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11408447 5 g 5g
11498437 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11408447 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A18528.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 57946-63-1 | C7H5BrF3N | 240.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 57946-63-1
Formula molecolare C7H5BrF3N
Molecular Weight (g/mol) 240.02
Numero MDL MFCD00042150
InChI Key QKRJIXSZTKOFTD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-4-trifluoromethyl aniline, 4-amino-3-bromobenzotrifluoride, 2-bromo-4-trifluoromethyl-phenylamine, benzenamine, 2-bromo-4-trifluoromethyl, 3-bromo-4-aminobenzotrifluoride, 4-amino-3-bromo benzotrifluoride, buttpark 83\07-26, timtec-bb sbb000789, buttpark 44\03-51, 2-bromo-4-trifluoromethyl phenylamine
PubChem CID 93899
IUPAC Name 2-bromo-4-(trifluoromethyl)aniline
SMILES NC1=CC=C(C=C1Br)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-4-(trifluoromethyl)aniline
Punto di fusione 26°C to 33°C
Densità 1.7
Punti di ebollizione 109°C to 110°C (10 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.524
Quantità 5 g
Numero UN UN2811
Beilstein 8139978
Peso formulazione 240.03
Percent Purity 97%