Learn More
Alfa Aesar™ 2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H31649.03
Dettagli aggiuntivi : CAS : 351003-63-9 Peso : 0.00100kg
Quantità 1g
Codice prodotto. 15444257
  • 69.22€ / 1g
In stock, pronto per la spedizione: 1
Identificatori chimici
351003-63-9
304.081
IJUIBMWZUXWVLI-UHFFFAOYSA-N
2778398
C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)Br)S(=O)(=O)N
C7H5BrF3NO2S
MFCD03094287
2-bromo-4-trifluoromethyl benzenesulfonamide, 2-bromo-4-trifluoromethyl benzenesulphonamide, 2-bromo-4-trifluoromethyl benzene sulfonamide, benzenesulfonamide,2-bromo-4-trifluoromethyl, 2-bromo-4-trifluoromethyl benzene-1-sulfonamide, acmc-20ao2t, 2-bromanyl-4-trifluoromethyl benzenesulfonamide
2-bromo-4-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
Specifica
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
1g
C7H5BrF3NO2S
2-bromo-4-trifluoromethyl benzenesulfonamide, 2-bromo-4-trifluoromethyl benzenesulphonamide, 2-bromo-4-trifluoromethyl benzene sulfonamide, benzenesulfonamide,2-bromo-4-trifluoromethyl, 2-bromo-4-trifluoromethyl benzene-1-sulfonamide, acmc-20ao2t, 2-bromanyl-4-trifluoromethyl benzenesulfonamide
C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)Br)S(=O)(=O)N
304.081
304.1
160°C to 164°C
351003-63-9
MFCD03094287
IJUIBMWZUXWVLI-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-4-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
2778398
97%
Videos
SDS Documenti