Learn More
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15454257
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15454257 5 g 5g
15444257 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15454257 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H31649.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 351003-63-9
Formula molecolare C7H5BrF3NO2S
Molecular Weight (g/mol) 304.081
Numero MDL MFCD03094287
InChI Key IJUIBMWZUXWVLI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-4-trifluoromethyl benzenesulfonamide, 2-bromo-4-trifluoromethyl benzenesulphonamide, 2-bromo-4-trifluoromethyl benzene sulfonamide, benzenesulfonamide,2-bromo-4-trifluoromethyl, 2-bromo-4-trifluoromethyl benzene-1-sulfonamide, acmc-20ao2t, 2-bromanyl-4-trifluoromethyl benzenesulfonamide
PubChem CID 2778398
IUPAC Name 2-bromo-4-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)Br)S(=O)(=O)N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
Punto di fusione 160°C to 164°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 304.1
Percent Purity 97%