Learn More
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid, 98%
Codice prodotto. 15445777
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15445777 5 g 5g
15435777 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15445777 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H32989.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 328-89-2 | C8H4BrF3O2 | 269.017 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 328-89-2
Formula molecolare C8H4BrF3O2
Molecular Weight (g/mol) 269.017
Numero MDL MFCD07368837
InChI Key SINIIFNWZPCJGU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-4-trifluoromethyl benzoic acid, 3-bromo-4-carboxybenzotrifluoride, benzoic acid, 2-bromo-4-trifluoromethyl, 2-bromo-4-trifluoromethyl-benzoic acid, 2-bromo-4-trifluoromethylbenzoicacid, pubchem3184, acmc-209hwv, ksc495g8h, 2-bromo-4-trifluoromethyl-benzoic acid;2-brom-4-trifluormethyl-benzoesaeure;2-bromo-4-trifluoromethylbenzoic acid;2-brom-4-trifluormethylbenzolsaure;
PubChem CID 67605
IUPAC Name 2-bromo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)Br)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Quantità 5 g
Peso formulazione 269.02
Percent Purity 98%