Learn More
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenol, 98%
Codice prodotto. 15458418
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15458418 5 g 5g
15448418 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15458418 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H61836.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 81107-97-3 | C7H4BrF3O | 241.007 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 81107-97-3
Formula molecolare C7H4BrF3O
Molecular Weight (g/mol) 241.007
Numero MDL MFCD06657954
InChI Key DTEDKIRYMYDIGO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2761168
IUPAC Name 2-bromo-4-(trifluoromethyl)phenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)Br)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenol
Colore Brown
Quantità 5 g
Beilstein 7702274
Sinonimo 2-bromo-4-trifluoromethyl phenol, 3-bromo-4-hydroxybenzotrifluoride, phenol, 2-bromo-4-trifluoromethyl, buttpark 180\07-84, pubchem18455, acmc-209pkp, ksc495c0j, 4-trifluoromethyl-2-bromophenol, 2-bromo-4-trifluoromethyl-phenol, phenol,2-bromo-4-trifluoromethyl
Peso formulazione 241.01
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid