Learn More
2-Bromo-5-(bromomethyl)pyridine, TRC
Codice prodotto. 30012690
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30012690 500 mg 500mg
30005548 250 mg 250mg
30007183 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30012690 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB680748500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 101990-45-8
Formula molecolare C6 H5 Br2 N
Molecular Weight (g/mol) 250.919
Sinonimo 6-Bromo-3-pyridylmethyl Bromide
IUPAC Name 2-bromo-5-(bromomethyl)pyridine
SMILES BrCc1ccc(Br)nc1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-5-(bromomethyl)pyridine
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C6H5Br2N/c7-3-5-1-2-6(8)9-4-5/h1-2,4H,3H2
Peso formulazione 248.879