Learn More
2-Bromo-5-chloro-1,3-dimethylbenzene, TRC
Codice prodotto. 30332941
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30332941 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30332941 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB6839682.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-5-chloro-1,3-dimethylbenzene
CAS 103724-99-8
Formula molecolare C8H8BrCl
Quantità 2.5 g
InChI Formula InChI=1S/C8H8BrCl/c1-5-3-7(10)4-6(2)8(5)9/h3-4H,1-2H3
SMILES CC1=CC(=CC(=C1Br)C)Cl
IUPAC Name 2-bromo-5-chloro-1,3-dimethylbenzene
Molecular Weight (g/mol) 219.51
Peso formulazione 217.9498