Learn More
2-Bromo-5-chloro-3-methylbenzo[b]thiophene, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10304442
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10304442 10 g Amber Glass Bottle 10g
10069381 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10304442 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore KM08172EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Identificatori chimici
CAS 175203-60-8
Formula molecolare C9H6BrClS
Molecular Weight (g/mol) 261.561
Numero MDL MFCD00126363
InChI Key RWFPSUKDYYBMHU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-5-chloro-3-methylbenzo b thiophene, benzo b thiophene, 2-bromo-5-chloro-3-methyl, maybridge1_004921, acmc-1bx9l, 2-bromo-5-chloro-3-methylbenzthiophene, 2-bromo-5-chloro-3-methylbenzothiophene, 2-bromanyl-5-chloranyl-3-methyl-1-benzothiophene
PubChem CID 2735548
IUPAC Name 2-bromo-5-chloro-3-methyl-1-benzothiophene
SMILES CC1=C(SC2=C1C=C(C=C2)Cl)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-5-chloro-3-methylbenzo[b]thiophene
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 10 g
Peso formulazione 261.57
Percent Purity 97%