Learn More
2-Bromo-5-chlorobenzotrifluoride, 98+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11394586
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11394586 5 g 5g
11304596 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11394586 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L20135.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 344-65-0
Formula molecolare C7H3BrClF3
Molecular Weight (g/mol) 259.45
Numero MDL MFCD00010308
InChI Key OSTIALFVJOFNPP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-5-chlorobenzotrifluoride, 1-bromo-4-chloro-2-trifluoromethyl benzene, benzene, 1-bromo-4-chloro-2-trifluoromethyl, 2-bromo-5-chorobenzotrifluoride, 2-bromo-5-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 1-bromo-4-chloro-2-trifluoromethyl-benzene, 4-chloro-2-trifluoromethyl bromobenzene, pubchem2713, bromo-5-chlorobenzotrifluoride
PubChem CID 136172
IUPAC Name 1-bromo-4-chloro-2-(trifluoromethyl)benzene
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)C(F)(F)F)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-5-chlorobenzotrifluoride
Punto di fusione 18°C to 20°C
Densità 1.752
Punti di ebollizione 198°C
Indice di rifrazione 1.505
Quantità 5 g
Beilstein 2448030
Peso formulazione 259.44
Percent Purity ≥98%