Learn More
2-Bromo-5-chlorothiophene, 97%
Codice prodotto. 11492668
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11492668 5 g 5g
11402678 25 g 25g
11412678 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11492668 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A16682.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2873-18-9 | C4H2BrClS | 197.47 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2873-18-9
Formula molecolare C4H2BrClS
Molecular Weight (g/mol) 197.47
Numero MDL MFCD00014523
InChI Key ZFAJPWYXLYGUJU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloro-5-bromothiophene, 5-bromo-2-chlorothiophene, 2-chloro-5-bromo thiophene, thiophene, 2-bromo-5-chloro, 2-brom-5-chlorthiophen, pubchem5279, acmc-1cs3j, 2-bromo-5-chloro-thiophene, 5-bromo-2-chloro-thiophene, ksc207m3t
PubChem CID 76133
IUPAC Name 2-bromo-5-chlorothiophene
SMILES ClC1=CC=C(Br)S1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-5-chlorothiophene
Densità 1.803
Punti di ebollizione 69°C to 70°C (18 mmHg)
Punto d'infiammabilità 85°C (185°F)
Indice di rifrazione 1.596
Quantità 5 g
Numero UN UN2810
Beilstein 109897
Peso formulazione 197.48
Percent Purity 97%