Learn More
2-Bromo-5-fluoroaniline, 98%
Codice prodotto. 11481367
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11481367 5 g 5g
11491367 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11481367 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B24901.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1003-99-2 | C6H5BrFN | 190.015 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1003-99-2
Formula molecolare C6H5BrFN
Molecular Weight (g/mol) 190.015
Numero MDL MFCD00070750
InChI Key FWTXFEKVHSFTDQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzenamine, 2-bromo-5-fluoro, 2-bromo-5-fluorobenzenamine, 2-bromo-5-fluoro-aniline, 2-bromo-5-fluoro-phenylamine, 2-bromo-5-fluoro-benzenamine, 2-bromo-5-fluorophenylamine, pubchem1524, 5-fluoro-2-bromoaniline, 2-bromo-5-fluoro aniline, acmc-1c3a5
PubChem CID 2773317
IUPAC Name 2-bromo-5-fluoroaniline
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)N)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-5-fluoroaniline
Punto di fusione 42°C to 46°C
Punti di ebollizione 154°C (23 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 5 g
Numero UN UN2811
Peso formulazione 190.01
Percent Purity 98%