Learn More
2-Bromo-5-fluoroanisole, 97%
Codice prodotto. 11491200
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11491200 25 g 25g
11446440 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11491200 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H26325.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 450-88-4 | C7H6BrFO | 205.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 450-88-4
Formula molecolare C7H6BrFO
Molecular Weight (g/mol) 205.03
Numero MDL MFCD04973752
InChI Key KGYXKRGMSUHYCY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-5-fluoroanisole, benzene, 1-bromo-4-fluoro-2-methoxy, 1-bromo-4-fluoro-2-methoxy-benzene, 2-methoxy-4-fluorobromobenzene, buttpark 87\07-62, pubchem4091, acmc-1ct2m, ksc494a1p, bromo-4-fluoro-2-methoxybenzene
PubChem CID 7018043
IUPAC Name 1-bromo-4-fluoro-2-methoxybenzene
SMILES COC1=CC(F)=CC=C1Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-5-fluoroanisole
Densità 1.599
Punti di ebollizione 143°C to 145°C
Punto d'infiammabilità 90°C (194°F)
Indice di rifrazione 1.546
Quantità 25 g
Peso formulazione 205.03
Percent Purity 97%