Learn More
2-Bromo-5-fluorobenzaldehyde, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10133244 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10133244 1 g Bottiglia in vetro 1g
10143244 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10133244 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 398910010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 94569-84-3
Formula molecolare C7H4BrFO
Molecular Weight (g/mol) 203.01
Numero MDL MFCD00142872
InChI Key CJUCIKJLMFVWIS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzaldehyde, 2-bromo-5-fluoro, 2-bromo-5-fluorobenzaldhyde, 5-fluoro-2-bromo benzaldehyde, 2-bromo-5-fluoro-benzaldehyde, pubchem1418, acmc-209rsk, ksc494g0d, 2-bromo-5-fluoro benzaldehyde, 2-bromo-5-fluorobenzaldehyde
PubChem CID 2773321
IUPAC Name 2-bromo-5-fluorobenzaldehyde
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)C=O)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-5-fluorobenzaldehyde
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 51°C to 56°C
Punto d'infiammabilità 87°C
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare FC6H3(Br)CHO
Quantità 1 g
Peso formulazione 203.01
Percent Purity 96%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Bromo-5-fluorobenzaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.